Merck
Z800465
Specac® Omni Cell spacers
size 0.006 mm , rectangular
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Specac Ltd
テクニック
IR spectroscopy: suitable
サイズ
0.006 mm , rectangular
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)