Merck
Z741384
Accuris Compact Balance
capacity 500 g, AC/DC input 115 V AC
別名:
laboratory balances, small balance, weighing balances
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,200
¥63,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,200
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
¥63,200
Check Cart for Availability
物質
stainless steel weighing plate
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W3300-500
測定範囲
resolution: 0.01 g
秤量測定範囲
500 g
パラメーター
0.01 g readability
キャパシティ
500 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
計量皿直径
11.5 cm (4.5 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Accuris Compact balances have been designed to meet the basic needs of academic and research labs requiring weight determinations to increments of 0.01 g to 0.1 g. Their reliable and precise weighing technology utilizes gold-plated, ceramic capacitors to determine sample mass.
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)