APIファミリー
zolmitriptan
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
InChI Key
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001991:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ