Merck
Y0001901
プログアニル 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16ClN5·HCl
CAS番号:
分子量:
290.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品Y0001901は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
proguanil
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
InChI Key
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Proguanil hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
塩酸プログアニルは抗マラリア薬です。ジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害剤です。
Chlorguanide (proguanil) is combined with atovaquone for malaria prophylaxis. The two compounds act synergistically to inhibit the plasmodial dihydrofolate reductase (DHFR) and interrupt the electron transport chain. Mutations in DHFR account for the development of resistant strains.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)