Merck
Y0001740
ブセレリン 酢酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
脱Gly10-[D-Ser[t-Bu]6]-LH-RHエチルアミド 酢酸塩, pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(t-Bu)-Leu-Arg-Pro-NHEt 酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H86N16O13 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
1299.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
buserelin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C60H86N16O13.C2H4O2/c1-7-64-57(87)48-15-11-23-76(48)58(88)41(14-10-22-65-59(61)62)69-51(81)42(24-33(2)3)70-56(86)47(31-89-60(4,5)6)75-52(82)43(25-34-16-18-37(78)19-17-34)71-55(85)46(30-77)74-53(83)44(26-35-28-66-39-13-9-8-12-38(35)39)72-54(84)45(27-36-29-63-32-67-36)73-50(80)40-20-21-49(79)68-40;1-2(3)4/h8-9,12-13,16-19,28-29,32-33,40-48,66,77-78H,7,10-11,14-15,20-27,30-31H2,1-6H3,(H,63,67)(H,64,87)(H,68,79)(H,69,81)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,80)(H,74,83)(H,75,82)(H4,61,62,65);1H3,(H,3,4)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47+,48-;/m0./s1
InChI Key
PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Ser-tBu-Leu-Arg-Pro-NHEt
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Buserelin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート