安全性情報
Y0001712
Polyoxypropylene stearyl ether
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,400
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polyoxypropylene stearyl ether
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CC(O)C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-20-21(2)22/h21-22H,3-20H2,1-2H3
InChI Key
ZQCIPRGNRQXXSK-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Polyoxypropylene stearyl ether EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
Jan Code
Y0001712:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)