安全性情報
Y0001527
エスシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アエスシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
150 MG
¥35,000
¥35,000
出荷予定日2025年4月07日
サイズを選択してください
表示を変更する
150 MG
¥35,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.24
¥35,000
出荷予定日2025年4月07日
APIファミリー
escin
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C(/C)C(=O)OC1[C@H](OC(C)=O)C2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CCC4C5(C)CCC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(O)=O)[C@](C)(CO)C5CCC34C)C2CC1(C)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43?,44+,47+,48-,49-,51?,52-,53?,54-,55?/m1/s1
InChI Key
AXNVHPCVMSNXNP-YSYFQUGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001527:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)