Merck
Y0001423
ジフロキサシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methylpiperazino)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H19F2N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
435.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
difloxacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H
InChI Key
JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Difloxacin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001423-1EA:
Y0001423:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Franziska Janusch et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(3), 792-799 (2014-10-13)
The application of antibiotics including fluoroquinolones to farming animals is widespread and may lead to the development of antibiotic resistance and other environmental effects. To calculate environmental loads and for a proper risk assessment it is necessary to determine the