Y0001396
別名:
(2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
¥19,900
出荷予定日2025年6月01日
1 of 10
Y0001395
ボリコナゾール
Y0001398
Voriconazole impurity D
Supelco
PHR2046
Fluconazole Impurity E
PHR1892
USP
1718041
Voriconazole Related Compound D
1718020
Voriconazole Related Compound B
PHR1059
オメプラゾール
BP1175
フルコナゾール
PHR2593
チモロール マレイン酸塩
1718039
Voriconazole Related Compound C
pharmaceutical primary standard
voriconazole
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3ncncc3)C[n]2ncnc2
1S/C16H15F2N5O/c1-11(15-4-5-19-8-21-15)16(24,7-23-10-20-9-22-23)13-3-2-12(17)6-14(13)18/h2-6,8-11,24H,7H2,1H3/t11-,16+/m0/s1
ZVQLILUCRUIFNH-MEDUHNTESA-N
Analytical Reference Materials for Pharma QC
Pharmacopeia & Metrological Institute Standards
Reference Materials
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Y0001396-1EA: Y0001396:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
32483
Sigma-Aldrich
PZ0005