Y0000644
¥25,400
出荷予定日2025年6月01日
1 of 10
Sigma-Aldrich
T6394
チモロール マレイン酸塩
T1450000
SMB00124
Meranzin hydrate
Supelco
PHR3144
Timolol Related Compound A
Y0001270
システム適合性用チモロール
M2772
メントール
PHR3456
Haloperidol Decanoate
L2602
リナロール
343641
(R)-(+)-シトロネラール
BP1046
pharmaceutical primary standard
timolol
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
2-8°C
薬局方標準品・国家計量標準機関標準物質
Warning
STOT SE 3
Central nervous system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Y0000644-1EA: Y0000644:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.