Merck
Y0000131
ブスピロン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-[4-[4-(2-ピリミジニル)-1-ピペラジニル]ブチル]-8-アザスピロ[4.5]デカン-7,9-ジオン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31N5O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
421.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
buspirone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChI Key
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Buspirone hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
5-HT1Aセロトニンレセプタ-のアゴニストであり、抗不安薬です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000131:
Y0000131-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
P Skolnick et al.
Pharmacotherapy, 4(6), 308-314 (1984-11-01)
Buspirone is an azaspirodecanedione that has anxiolytic actions in man and anticonflict actions in experimental animals. In contrast to many commonly used anxiolytic agents, buspirone does not appear to have significant sedative, muscle relaxant or anticonvulsant actions. Consequently, it has
M Kolcsar et al.
Acta physiologica Hungarica, 101(4), 479-487 (2014-12-24)
The role of serotonin in depression and anxiety is still highly controversial. In this experiment the effect of two substances upon anxiety was studied in rats. Forty adult (45-55 weeks old) male Wistar rats were used to study the following
H L Goldberg
Pharmacotherapy, 4(6), 315-324 (1984-11-01)
Buspirone is the first of a new class of anxioselective agents, the azaspirodecanediones. It achieves peak serum concentrations within one hour and has a serum half-life of 2 to 5 hours. Animal studies have suggested antianxiety activity and the absence