Merck
X305
Sigma-Aldrich
Triton X-305 溶液
70% in H2O
別名:
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether, Polyethylene glycol p-octylphenol ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.21
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
~1526.0 g/mol
濃度
70% in H2O
テクニック
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.65 mM
転移温度
cloud point >100 °C
HLB
17.3
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChI Key
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-305は非イオン性の界面活性剤です。このオクチルフェノールエトキシレートは、Triton X-100と比較した場合、エチレンオキシド単位の数が多く、cmc(臨界ミセル濃度)および親水性/親油性のバランスが向上しています。 Triton X-305は、アニオン性、カチオン性および他の非イオン性界面活性剤と互換性があり、ほとんどの酸性およびアルカリ性溶液中で化学的に安定しています。
アプリケーション
以下の用途に、トリトンX-305が使用されています:
  • 免疫細胞化学検査のための細胞の処理に
  • ゾルゲル法で三酸化タングステン膜を調製する際にペルオキソタングステン酸とともに
  • ランタニドコードされたポリスチレン粒子の合成のための活性化ポリ(N-ビニルピロリドン)(PVP)によるスチレンの分散重合に
法的情報
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X305-500ML:
X305-1GA:
X305-100ML:
X305-VAR:
X305-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Solubilization of phospholipid bilayers by surfactants belonging to the Triton X series: Effect of polar group size.
Partearroyo M A, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 178(1), 156-159 (1996)
Surface functionalization methods to enhance bioconjugation in metal-labeled polystyrene particles.
Macromolecules, 44(12), 4801-4813 (2011)
Controlling particle size and photoelectrochemical properties of nanostructured WO3 with surfactants.
Memar A, et al.
Applied Surface Science, 305, 760-767 (2014)
Thangavel Ponrasu et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-16)
The fast-dissolving drug delivery systems (FDDDSs) are developed as nanofibers using food-grade water-soluble hydrophilic biopolymers that can disintegrate fast in the oral cavity and deliver drugs. Jelly fig polysaccharide (JFP) and pullulan were blended to prepare fast-dissolving nanofiber by electrospinning.
Hirokazu Yokoyama et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 857-860 (2012-12-29)
In this report, we present a novel approach for the elucidation of the physicochemical properties of lipid membranes by isothermal titration calorimetry (ITC) to quantify the heat absorbed during the solubilization of vesicles into TritonX-100 micelles. By using large and