Merck
W562125
Sigma-Aldrich
10-ウンデセン-1-オール
≥98%, stabilized, FG
別名:
11-ヒドロキシ-1-ウンデセン, NSC 66157, ウンデシレニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
170.29
Beilstein:
1753225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
02.125
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
含みます
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
SMILES記法
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI Key
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W562125-BULK-K:
W562125-SAMPLE-K:
W562125-100G-K:
W562125-1KG-K:
W562125-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)