Merck
W429420
Sigma-Aldrich
Ethyl dimethyl dioxolane acetate
mixture of isomers, ≥97%, FG
別名:
fruity ketal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O4
CAS番号:
分子量:
188.22
FEMA番号:
4294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.087
NACRES:
NA.21
官能:
apple; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity
SMILES記法
CCOC(=O)CC1(C)OCC(C)O1
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-11-8(10)5-9(3)12-6-7(2)13-9/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl dimethyl dioxolane acetate(ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate) is an isomeric mixture of ethyl dimethyl dioxolane acetate. It is also referred to as ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W429420-SAMPLE-K:
W429420-VAR-K:
W429420-BULK-K:
W429420-1KG-K:4548173355047
W429420-100G-K:4548173355030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)