Merck
W273601
Sigma-Aldrich
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate
≥97%, FG
別名:
papaya isobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,400
1 KG
¥84,900
¥12,400
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,400
1 KG
¥84,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O2
CAS番号:
分子量:
234.33
FEMA番号:
2736
EC Number:
欧州評議会番号:
2086
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.484
NACRES:
NA.21
官能:
floral; fruity; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥12,400
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)(OC(C(C)C)=O)CCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22O2/c1-12(2)14(16)17-15(3,4)11-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
InChI Key
WCEXWNUHYPYHDN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is an aryl alkyl alcohol simple acid ester. It is also referred to as 2-methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate. Vapor pressure of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is 0.00187mmHg at 25°C. Safety and dermatological assessment of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate have been reported.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W273601-SAMPLE-K:
W273601-100G-K:4548174014738
W273601-1KG-K:4548174014721
W273601-BULK-K:
W273601-VAR-K:
W273601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Belsito et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S269-S313 (2012-03-13)
The aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives (AAASAE) group of fragrance ingredients was critically evaluated for safety following a complete literature search of the pertinent data. For high end users, calculated maximum skin exposures vary widely from 0.01% to