安全性情報
VISRT10K600
Silicone Rotational Viscosity Standard
9970 mPa.s (25.00°C), RT10000
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
600 ML
¥40,600
¥40,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
600 ML
¥40,600
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥40,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
9970 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
VISRT10K600-600ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)