安全性情報
T0080000
Terfenadine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H39NO2
CAS番号:
分子量:
469.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
terfenadine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI Key
YCADFOXVGUGHRV-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Terfenadine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T0080000-1EA:
T0080000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)