安全性情報
SYNPLE-B031
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge Cbz Protection
別名:
Synple 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.22
製品SYNPLE-B031は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
Synple
SMILES記法
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI Key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reagent-cartridge Amide formation (for amine salts) is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the amide coupling of carboxylic acids and amines. The cartridge contains all necessary reagents for amide coupling and purification.
Scale: up to 0.5 mmol
Compatible substrates: carboxylic acids, primary and secondary alkyl amine saltsCartridge contents:
  • Supported carbodiimide and Oxyma Pure (coupling reagents)
  • SCX2 (for purification)
  • Supported carbonate (acid scavenger)Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
特徴および利点
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings – pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user’s own reaction development and optimization
  • Easy to use – protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety – all chemicals are contained in the system, minimizing the user’s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system – simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C – 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
法的情報
Product of Synple Chem AG
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SYNPLE-B031-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)