安全性情報
STS0017
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-4
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 4 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12165104
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粘度
29.6 cSt(40 °C)
転移温度
pour point -8 °C
cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
溶解性
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: dispersible
密度
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.5
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChI Key
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
法的情報
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
STS0017-BULK:
STS0017-100ML:
STS0017-VAR:
STS0017-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)