安全性情報
SQC1238
Supelco
メチル水銀(堆積物中)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品SQC1238は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC SQC-1238
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Methylmercury 0 - 10.0 µg/kg
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SQC1238-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joshua T Ackerman et al.
Environmental toxicology and chemistry, 38(10), 2178-2196 (2019-07-26)
Wetland environments provide numerous ecosystem services but also facilitate methylmercury (MeHg) production and bioaccumulation. We developed a wetland-management technique to reduce MeHg concentrations in wetland fish and water. We physically modified seasonal wetlands by constructing open- and deep-water treatment cells