Merck
S8379
Sigma-Aldrich
ヨウ化ナトリウム
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaI
CAS番号:
分子量:
149.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
mp
661 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8379-1KG:
S8379-500G:
S8379-100G:
S8379-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1