安全性情報
S0780000
ヒアルロン酸ナトリウム
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ヒアルロン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium hyaluronate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
ヒアルロン酸ナトリウムEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
S0780000-300MG:
S0780000-1EA:
S0780000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Braedon McDonald et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(11), G797-G806 (2013-10-12)
A key pathological feature of the systemic inflammatory response of sepsis/endotoxemia is the accumulation of neutrophils within the microvasculature of organs such as the liver, where they cause tissue damage and vascular dysfunction. There is emerging evidence that the vascular
Kirsi Rilla et al.
Experimental cell research, 319(13), 2006-2018 (2013-06-05)
Many cell types secrete plasma membrane-bound microvesicles, suggested to play an important role in tissue morphogenesis, wound healing, and cancer spreading. However, the mechanisms of their formation have remained largely unknown. It was found that the tips of long microvilli
K Fuchs et al.
Cell death & disease, 4, e819-e819 (2013-10-05)
The tumor microenvironment makes a decisive contribution to the development and dissemination of cancer, for example, through extracellular matrix components such as hyaluronan (HA), and through chemokines that regulate tumor cell behavior and angiogenesis. Here we report a molecular link
Ming-Hsun Wen et al.
Otolaryngology--head and neck surgery : official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 149(6), 900-906 (2013-10-17)
To investigate the treatment outcomes and prognostic factors of injection laryngoplasty (IL) using cross-linked porcine collagen (PC) and hyaluronic acid (HA) in unilateral vocal fold paralysis (UVFP). Case series with chart review. A tertiary teaching hospital. This study reviewed 60
Abdol-Mohammad Kajbafzadeh et al.
Urology, 81(5), 1040-1045 (2013-04-24)
To report the results of a single-center experience with the endoscopic injection of Deflux as the initial minimally invasive approach in patients with vesicoureteral reflux (VUR) and coexisting obstruction at the ureteropelvic junction (UPJO) level who presented with VUR. Between
質問
  1. 해당 물질의 분자량을 알고 싶습니다.
    1 回答
    1. This product is supplied by the European Directorate for the Quality of to Medicines & HealthCare (EDQM). They do not determine the molecular weight for this product. Hyaluronic acid is typically a high molecular weight polysaccharide. The research grade products offered have estimated molecular weights ranging from 350kDa to 3MDa. For further information on this specific standard, please refer to the supplier product page: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=S0780000.