安全性情報
RTM2
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 0.5204 mPa.s (25.00 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥31,100
¥31,100
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥31,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥31,100
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
0.5204 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F
引火点(℃)
-30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RTM2-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)