安全性情報
RP-JR1-1
Recombinant Jug r 1 (Juglans regia allergen 1.0101), English walnut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 μG
¥146,500
¥146,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 μG
¥146,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.26
¥146,500
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
アッセイ
>95%
分子量
15 kDa
包装
pkg of 250 μg
メーカー/製品名
InBio
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20 mM Tris, 0.3 M NaCl, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by silver stained SDS-PAGE
Note:
(1) rJug r 1 has a C-terminal 6xHis-tag
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
免責事項
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
RP-JR1-1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)