安全性情報
QC1194
Supelco
沈殿性物質 - WP
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,490
¥7,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,490
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥7,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
jar of 30 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-253
濃度
(NaCl)
Matrix
NaCl
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1194-1.2G:
FQC1194-1EA:
QC1194-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2