Merck
PHR8965
Supelco
フェニルアセトン
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
フェニル-2-プロパノン, ベンジルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
742120
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
APIファミリー
dextroamphetamine, amphetamine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
密度
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR8965-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)