Merck
PHR3878
Supelco
シキミ酸
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(3R,4S,5R)-(−)-3,4,5-トリヒドロキシ-1-シクロヘキセンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O5
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
2210055
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
包装
pkg of 100MG
mp
185-187 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3878-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)