certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
InChI
1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
FZBHTBNDQGWAAS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3788-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.