certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1430349
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5x100MG
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI Key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR3734-5X100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.