certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5 g
mp
74-76 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
PHR3530-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.