Merck
PHR3248
Supelco
Terpin Hydrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
p-Menthane-1,8-diol monohydrate, cis-4-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol monohydrate, cis-Terpin monohydrate, cis-p-Menthane-1,8-diol monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
¥26,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2 · H2O
CAS番号:
分子量:
190.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥26,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1644003
APIファミリー
terpin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2.H2O/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8;/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3;1H2/t8-,10+;
InChI Key
JGKJMBOJWVAMIJ-OFAZAQPOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3248-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)