Merck
PHR3179
Supelco
エストロピペート
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
3-(スルホオキシ)-エストラ-1,3,5(10)-トリエン-17-オン : ピペラジン (1:1), Harmogen, エストロン スルファート ピペラジン塩, オジェン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,400
¥32,400
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O5S·C4H10N2
CAS番号:
分子量:
436.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,400
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP616
traceable to USP 1255500
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
InChI Key
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
エストロピペートは、エストロゲン受容体作動薬エストロン-3-硫酸のピペラジン塩であり、有機アニオン輸送ポリペプチド1B1(OATP1B1、IC50 = 60 nM)の強力かつ特異的な阻害剤です。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3179-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)