certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1411038
APIファミリー
methimazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3039-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.