Merck
PHR2797
Supelco
シクロベンザプリン 塩酸塩
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
5-(3-ジメチルアミノプロピリデン)ジベンゾ[a,e]シクロヘプタトリエン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 MG
¥41,000
¥41,000
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
400 MG
¥41,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21N · HCl
CAS番号:
分子量:
311.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥41,000
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP886
traceable to Ph. Eur. C3200000
traceable to USP 1154503
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
cyclobenzaprine
フォーム
solid
包装
pkg of 400 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
InChI Key
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
骨格筋弛緩薬で、脳幹神経の抑制により筋痙縮を低下させます。5-HT2 セロトニンレセプタ-アンタゴニストです。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2797-400MG:
試験成績書(COA)