certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1605817
APIファミリー
rosiglitazone
形状
solid
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SUFUKZSWUHZXAV-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2513-300MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.