certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1241823
APIファミリー
ascorbic acid
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2418-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.