安全性情報
PHR2148
Supelco
Phenylephrine Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(R-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥122,000
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥122,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO2
CAS番号:
分子量:
257.33
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1533035
APIファミリー
phenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C[C@H](O)c2cc(ccc2)O)(Cc1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI Key
JBBZPOHBHNEKIM-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2148-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)