Merck
PHR2059
Supelco
Clarithromycin Impurity K
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(1S,2R,5R,6S,7S,8R,9R,Z)-8-(((2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-6-hydroxy-9-methoxy-1,5,7,9,11,13-hexamethyl-3,15-dioxabicyclo[10.2.1]pentadeca-11,13-dien-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H51NO8
CAS番号:
分子量:
553.73
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 25 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2059-10MG:
PHR2059-10MG-PW:
PHR2059-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)