certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. N1000000
traceable to USP 1680018
APIファミリー
triamterene
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
InChI Key
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2014-100MG-PW:
PHR2014-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.