PHR1945
ウアバイン 八水和物
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1β,3β,5β,11α,14,19-ヘキサヒドロキシカルダ-20(22)-エノリド 3-(6-デオキシ-α-L-マンノピラノシド), G-ストロファンチン, アコカンテリン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. O0200000
APIファミリー
ouabain
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
InChI Key
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1945-300MG-PW:
PHR1945-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック