Merck
PHL89857
α-Cyperone
phyproof® Reference Substance
別名:
Eudesma 4,11-diene 3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥91,500
¥91,500
出荷予定日2025年5月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥91,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O
CAS番号:
分子量:
218.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥91,500
出荷予定日2025年5月14日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2(CC[C@H](CC2=C1C)C(=C)C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-7-15(4)8-6-14(16)11(3)13(15)9-12/h12H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,15+/m1/s1
InChI Key
KUFXJZXMWHNCEH-DOMZBBRYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89857-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)