Merck
PHL89662
Evodiamine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥48,200
¥48,200
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥48,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N3O
CAS番号:
分子量:
303.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥48,200
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(N(C)C2=C3C=CC=C2)C4=C(C(C=CC=C5)=C5N4)CCN1C3=O
InChI
1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
InChI Key
TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Evodiamine is an indole alkaloid found in Evodia rutaescarpa. It acts as an anti-inflammatory compound; the mechanism of action may be inhibition of prostaglandin E2 synthesis or by cyclooxygenase 2 induction and NF-κB activation. Evodiamine has been studied for multiple cellular effects, including apoptotic activity, interference with metastasis and inhibition of angiogenesis.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89662-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)