Merck
PHL89336
Protoveratrine A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H63NO14
CAS番号:
分子量:
793.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2[C@@H](CN3C[C@@H](C)CC[C@H]3[C@@]2(C)O)[C@@H]4C[C@]56O[C@]7(O)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]7[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]6[C@]14O)OC(=O)[C@@](C)(O)CC
InChI
1S/C41H63NO14/c1-10-20(4)34(46)55-33-28(45)27-23(18-42-17-19(3)12-13-25(42)38(27,9)49)24-16-39-32(40(24,33)50)30(53-22(6)44)29(52-21(5)43)31-36(39,7)15-14-26(41(31,51)56-39)54-35(47)37(8,48)11-2/h19-20,23-33,45,48-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20+,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,36-,37-,38+,39+,40-,41+/m0/s1
InChI Key
HYTGGNIMZXFORS-MGYKWWNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89336-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)