Merck
PHL83504
Griffonilide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O4
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C2C(C(C=CC2=CC1=O)O)O
InChI
1S/C8H8O4/c9-5-2-1-4-3-6(10)12-8(4)7(5)11/h1-3,5,7-9,11H
InChI Key
VXWUBYBAUIHOHG-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83504-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)