Merck
PHL83103
(−)-Maackiain
phyproof® Reference Substance
別名:
Inermine, Trifolirhizin aglycone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥106,200
¥106,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥106,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥106,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@H]2[C@@H](COc5c2ccc(c5)O)c3c1cc4c(c3)OCO4
InChI
1S/C16H12O5/c17-8-1-2-9-12(3-8)18-6-11-10-4-14-15(20-7-19-14)5-13(10)21-16(9)11/h1-5,11,16-17H,6-7H2/t11-,16-/m0/s1
InChI Key
HUKSJTUUSUGIDC-ZBEGNZNMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83103-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)