Merck
PHL82294
Cafestol
phyproof® Reference Substance
別名:
Cafesterol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O3
CAS番号:
分子量:
316.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c(cc1)[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@]5(C[C@H]([C@@](C5)(O)CO)CC4)CC3)(CC2)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-18-7-5-16-14(6-9-23-16)15(18)4-8-19-10-13(2-3-17(18)19)20(22,11-19)12-21/h6,9,13,15,17,21-22H,2-5,7-8,10-12H2,1H3/t13-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
DNJVYWXIDISQRD-HWUKTEKMSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82294-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)