Merck
P2155005
Plastic additive 05
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥25,400
¥25,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥25,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
密度
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Plastic additive 05 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
590.0 °F - closed cup
引火点(℃)
310.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)