P1609010
¥25,400
1 of 10
P1609000
フィトメナジオン
BP423
ビタミンK1
Supelco
PHR1078
Sigma-Aldrich
V3501
DYNA002
DyNAbind® 10 Million Compound DNA-Encoded Library
95271
USP
1538006
Phytonadione
1285895
Fluticasone Propionate System Suitability Mixture
A0412
抗マウス多価免疫グロブリン (G, A, M)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
1609831
Saquinavir Related Compound A
pharmaceutical primary standard
phytomenadione
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
薬局方標準品・国家計量標準機関標準物質
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.