Merck
O8208
Sigma-Aldrich
オルシノール 一水和物
97%
別名:
3,5-ジヒドロキシトルエン, 5-メチルレゾルシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
1071903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
InChI Key
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
糖分析用試薬です。
その他情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O8208-BULK:
O8208-100G:
O8208-5KG:
O8208-5G:
O8208-25G:
O8208-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Smadar Shulami et al.
The Journal of biological chemistry, 289(37), 25957-25975 (2014-07-30)
Geobacillus stearothermophilus T-6 produces a single extracellular xylanase (Xyn10A) capable of producing short, decorated xylo-oligosaccharides from the naturally branched polysaccharide, xylan. Gel retardation assays indicated that the master negative regulator, XylR, binds specifically to xylR operators in the promoters of