Merck
NIST656
窒化ケイ素
NIST® SRM® 656, for quantitative analysis by powder diffraction
別名:
Silicon nitride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si3N4
CAS番号:
分子量:
140.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
powder
包装
pkg of 2 x 10 g
メーカー/製品名
NIST®
密度
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
InChI Key
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)